Anti-ENPP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-4277R
BOSSBS-4277REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4277R
Anti-ENPP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Converts sphingomyelin to ceramide. Also has phospholipase C activity toward palmitoyl lyso-phosphocholine. Does not appear to have nucleotide pyrophosphatase activity.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: ENPP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité