Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-USP7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-4281R-HRP
BOSSBS-4281R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-4281R-HRP
Anti-USP7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Hydrolase that deubiquitinates target proteins such as FOXO4, p53/TP53, MDM2, ERCC6, DNMT1, UHRF1, PTEN and DAXX. Together with DAXX, prevents MDM2 self-ubiquitination and enhances the E3 ligase activity of MDM2 towards p53/TP53, thereby promoting p53/TP53 ubiquitination and proteasomal degradation. Deubiquitinates p53/TP53 and MDM2 and strongly stabilizes p53/TP53 even in the presence of excess MDM2, and also induces p53/TP53-dependent cell growth repression and apoptosis. Deubiquitination of FOXO4 in presence of hydrogen peroxide is not dependent on p53/TP53 and inhibits FOXO4-induced transcriptional activity. In association with DAXX, is involved in the deubiquitination and translocation of PTEN from the nucleus to the cytoplasm, both processes that are counteracted by PML. Involved in cell proliferation during early embryonic development. Involved in transcription-coupled nucleotide excision repair (TC-NER) in response to UV damage: recruited to DNA damage sites following interaction with KIAA1530/UVSSA and promotes deubiquitination of ERCC6, preventing UV-induced degradation of ERCC6. Contributes to the overall stabilization and trans-activation capability of the herpesvirus 1 trans-acting transcriptional protein ICP0/VMW110 during HSV-1 infection. Involved in maintenance of DNA methylation via its interaction with UHRF1 and DNMT1: acts by mediating deubiquitination of UHRF1 and DNMT1, preventing their degradation and promoting DNA methylation by DNMT1. Exhibits a preference towards 'Lys-48'-linked ubiquitin chains. Increases regulatory T-cells (Treg) suppressive capacity by deubiquitinating and stabilizing the transcription factor FOXP3 which is crucial for Treg cell function (PubMed:23973222).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: USP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité