Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ran Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4282R-A680
BOSSBS-4282R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4282R-A680
Anti-Ran Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GTP-binding protein involved in nucleocytoplasmic transport. Required for the import of protein into the nucleus and also for RNA export. Involved in chromatin condensation and control of cell cycle (By similarity). The complex with BIRC5/ survivin plays a role in mitotic spindle formation by serving as a physical scaffold to help deliver the RAN effector molecule TPX2 to microtubules.

Type: Primary
Antigen: Ran
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 120-216/216
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité