Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD21 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4284R-CY5
BOSSBS-4284R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4284R-CY5
Anti-RAD21 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cleavable component of the cohesin complex, involved in chromosome cohesion during cell cycle, in DNA repair, and in apoptosis. The cohesin complex is required for the cohesion of sister chromatids after DNA replication. The cohesin complex apparently forms a large proteinaceous ring within which sister chromatids can be trapped. At metaphase-anaphase transition, this protein is cleaved by separase/ESPL1 and dissociates from chromatin, allowing sister chromatids to segregate. The cohesin complex may also play a role in spindle pole assembly during mitosis. Also plays a role in apoptosis, via its cleavage by caspase-3/CASP3 or caspase-7/CASP7 during early steps of apoptosis: the C-terminal 64 kDa cleavage product may act as a nuclear signal to initiate cytoplasmic events involved in the apoptotic pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAD21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité