Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-4285R-A555
BOSSBS-4285R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4285R-A555
Anti-TPX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
TPX2 is essential for spindle pole and mitotic spindle formulation, playing a role in the S and G2 phases of mitosis. It is also critical for the function of protein kinase Aurora A. TPX2 autophosphorylates Aurora A, targeting it to the spindle apparatus and allowing it to function in eukaryotic meiotic and mitotic cell cycles. TPX2 has also been found to be highly expressed in cancer cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TPX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité