Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BPI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-4292R-A350
BOSSBS-4292R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4292R-A350
Anti-BPI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The antimicrobial protein Bactericidal Permeability Increasing protein (BPI) is a 55 kDa protein found in the primary granules of polymorhonuclear leukocytes (PMN). The cytotoxicity action of BPI is limited to gram negative bacteria, reflecting the high affinity of BPI for bacterial LPS. Binding of BPI to live bacteria via LPS causes anti-infective activites: 1) cytotoxicity via sequential damage to bacterial outer and inner lipid membranes, 2) neutralization of gram-negative bacterial LPS, 3) opsonization of bacteria to enhance phagocytosis by neutrophils.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BPI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité