Anti-CDC40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-4295R-A350
BOSSBS-4295R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4295R-A350
Anti-CDC40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Associates with the spliceosome late in the splicing pathway and may function in the second step of pre-mRNA splicing.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CDC40
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité