Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-hnRNP L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4300R
BOSSBS-4300REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4300R
Anti-hnRNP L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Splicing factor binding to exonic or intronic sites and acting as either an activator or repressor of exon inclusion. Exhibits a binding preference for CA-rich elements. Component of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) complexes and associated with most nascent transcripts. Associates, together with APEX1, to the negative calcium responsive element (nCaRE) B2 of the APEX2 promoter.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: hnRNP L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité