Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP 1A/1B LC3 Alpha/beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4309R-CY5
BOSSBS-4309R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4309R-CY5
Anti-MAP 1A/1B LC3 Alpha/beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Microtubule-associated proteins (MAPs) regulate microtubule stability and play critical roles in neuronal development and in maintaining the balance between neuronal plasticity and rigidity. MAP-light chain 3 beta (MAP-LC3 Beta) and MAP-light chain 3 alpha (MAP-LC3 alpha) are subunits of both MAP1A and MAP1B. MAP-LC3M Beta, a homolog of Apg8p, is essential for autophagy and associated to the autophagosome membranes after processing. Two forms of LC3 Beta, the cytosolic LC3-I and the membrane-bound LC3-II, are produced post-translationally. LC3-I is formed by the removal of the C-terminal 22 amino acids from newly synthesized LC3∫, followed by the conversion of a fraction of LC3-I into LC3-II. LC3 enhances fibronectin mRNA translation in ductus arteriosus cells through association with 60S ribosomes and binding to an AU-rich element in the 3’ untranslated region of fibronectin mRNA. This facilitates sorting of fibronectin mRNA onto rough endoplasmic reticulum and translation. MAP LC3 Beta may also be involved in formation of autophagosomal vacuoles. It is expressed primarily in heart, testis, brain and skeletal muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP 1A/1B LC3 Alpha/Beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité