Anti-Defensin alpha 5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-4313R
BOSSBS-4313REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4313R
Anti-Defensin alpha 5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Has antimicrobial activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria. Defensins are thought to kill microbes by permeabilizing their plasma membrane. All DEFA5 peptides exert antimicrobial activities, but their potency is affected by peptide processing.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: Defensin alpha 5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité