Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-VP3 Goose parvovirus Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4499R
BOSSBS-4499REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4499R
Anti-VP3 Goose parvovirus Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Parvoviruses cause infections in a wide variety of goose, Duck, birds and mammals. Parvovirus, commonly called parvo, is a genus of the Parvoviridae family linear, non-segmented single stranded DNA viruses with an average genome size of 5 kbp. Parvoviruses are some of the smallest viruses found in nature. Parvoviruses require actively reproducing cells in order to replicate, the type of tissue infected varies by the age of the animal. The gastrointestinal tract and lymphatic system can be affected at any age, leading to vomiting, diarrhea and immunosuppression.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: VP3 Goose parvovirus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité