Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4510R-CY5.5
BOSSBS-4510R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4510R-CY5.5
Anti-IL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The pleiotropic IL3 (Interleukin 3) is a 15kDa cytokine that is primarily secreted by activated T lymphocytes and stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic cells. IL3 acts in hematopoiesis by controlling the production, differentiation, and function of two related white cell populations of the blood, the granulocytes and the monocytes/macrophages. It induces granulocytes, macrophages, mast cells, stem cells, erythroid cells, eosinophils and megakaryocytes and is expressed by activated T cells, mast cells, and natural killer cells. IL3 not only supports growth of both pluripotent stem cells and the more differentiated committed progenitors, but it also stimulates the functional activity of some fully differentiated cells. IL3 has also been shown to protect mast cells from undergoing apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité