Anti-FMDV Polyprotein VP1 protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-4521R
BOSSBS-4521REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4521R
Anti-FMDV Polyprotein VP1 protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FMDV Polyprotein VP1 protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité