Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSFV E2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-4527R-A350
BOSSBS-4527R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4527R-A350
Anti-CSFV E2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Classical swine fever(CSF) is a kind of acute and intense contagious disease in swine, it material damages swine industry. CSF could cause swine appearing disseminated hemorrhage in systemic organ and tissue, degeneration and necrosis in small vascular and capillary endothelial cells. Classical swine fever virus (CSFV) belongs to genera Pestivirus, family Flaviviridae, it’s genome total length is 12.3Kb,including a big ORF, encoding 11 structural and nonstructural proteins.Envelope glycoprotein E2 exists in the form of homodimer; this protein is cleaved from the polyprotein by a cellular signal peptidase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSFV Envelope glycoprotein E2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité