Anti-streptococcus suis Suilysin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-4537R-A555
BOSSBS-4537R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4537R-A555
Anti-streptococcus suis Suilysin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Streptococcus suis serotype 2 (SS2) infection has become a public health concern due to its zoonotic capability to cause severe infections in slaughterhouse workers and those who handle infected pork.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: streptococcus suis Suilysin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité