Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFB1+2+3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4538R-CY5
BOSSBS-4538R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4538R-CY5
Anti-TGFB1+2+3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Multifunctional protein that controls proliferation, differentiation and other functions in many cell types. Many cells synthesize TGFB1 and have specific receptors for it. It positively and negatively regulates many other growth factors. It plays an important role in bone remodeling as it is a potent stimulator of osteoblastic bone formation, causing chemotaxis, proliferation and differentiation in committed osteoblasts. Can promote either T-helper 17 cells (Th17) or regulatory T-cells (Treg) lineage differentiation in a concentration-dependent manner. At high concentrations, leads to FOXP3-mediated suppression of RORC and down-regulation of IL-17 expression, favoring Treg cell development. At low concentrations in concert with IL-6 and IL-21, leads to expression of the IL-17 and IL-23 receptors, favoring differentiation to Th17 cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TGF Beta 1+2+3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité