Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-4559R-CY7
BOSSBS-4559R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4559R-CY7
Anti-ADD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Adducins are a family of cytoskeleton proteins encoded by three genes (alpha, beta and gamma). Adducin is a protein associated with the inner leaflet of the plasma membrane and is one of the proteins localized at the spectrin-Actin junction of the membrane skeleton. The cortical Actin cytoskeletal network is lost during apoptosis and Adducins are central in the cortical Actin network organization. Adducin alpha is a cytoskeletal protein involved with sodium-pump activity in the renal tubule and is associated with hypertension. The expression of Adducin alpha and Adducin gamma is ubiquitous in contrast to the restricted expression of Adducin beta . Adducin beta is expressed at high levels in brain and hematopoietic tissues, such as bone marrow in humans and spleen in mice.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité