Anti-CYP2E1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4562R-CY5.5
BOSSBS-4562R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-4562R-CY5.5
Anti-CYP2E1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Metabolizes several precarcinogens, drugs, and solvents to reactive metabolites. Inactivates a number of drugs and xenobiotics and also bioactivates many xenobiotic substrates to their hepatotoxic or carcinogenic forms.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CYP2E1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité