Anti-SPRN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-4566R-A488
BOSSBS-4566R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4566R-A488
Anti-SPRN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Prion-like protein that has PrP(C)-like neuroprotective activity. May act as a modulator for the biological actions of normal and abnormal PrP.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SPRN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité