Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-4587R-CY7
BOSSBS-4587R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4587R-CY7
Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cytokine with a wide variety of biological functions. It is a potent inducer of the acute phase response. Plays an essential role in the final differentiation of B-cells into Ig-secreting cells Involved in lymphocyte and monocyte differentiation. Acts on B-cells, T-cells, hepatocytes, hematopoietic progenitor cells and cells of the CNS. Required for the generation of T(H)17 cells. Also acts as a myokine. It is discharged into the bloodstream after muscle contraction and acts to increase the breakdown of fats and to improve insulin resistance. It induces myeloma and plasmacytoma growth and induces nerve cells differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité