Anti-High density lipoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-4589R-A680
BOSSBS-4589R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4589R-A680
Anti-High density lipoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
High density lipoprotein.
Type: Primary
Antigen: High density lipoprotein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité