Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4601R
BOSSBS-4601REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-4601R
Anti-JUN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
C-jun (Oncoprotein C-jun) is a component of the transcription factor AP-1 that binds and activates transcription at TRE/AP-1 elements and appears to be a major downstream target of the SAPK/JNK signaling pathway. The transcriptional activity of c-Jun is regulated by phosphorylation at Ser63 and Ser73. Extracellular signals including growth factors, transforming oncoproteins and UV irradiation stimulate phosphorylation of c-Jun at Ser63/73 and activate c-Jun dependent transcription. Mutation of Ser63/73 renders c-Jun nonresponsive to mitogenic and stress induced signaling pathways. The MAP kinase homologue, SAPK/JNK, binds to the N-terminal region of c-Jun and phosphorylates c-Jun at Ser63/73. In addition, the activity of SAPK/JNK is stimulated by the same signals that activate c-Jun.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: JUN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité