Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4604R-CY5
BOSSBS-4604R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4604R-CY5
Anti-LEP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Leptin, the product of the ob (obese) gene, is a 16kD protein consisting of 146 amino acid residues. Leptin is produced in the adipose tissue, and is considered to play an important role in appetite control, fat metabolism and regulation of body weight. It targets the central nervous system, particularly hypothalamus, affecting food intake. Leptin levels are high in most obese individuals. Studies have shown that it may also influence reproductive function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LEP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité