Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4605R-CY5.5
BOSSBS-4605R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4605R-CY5.5
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Ubiquitinous metalloproteinase that is involved in diverse functions such as remodeling of the vasculature, angiogenesis, tissue repair, tumor invasion, inflammation, and atherosclerotic plaque rupture. As well as degrading extracellular matrix proteins, can also act on several nonmatrix proteins such as big endothelial 1 and beta-type CGRP promoting vasoconstriction. Also cleaves KISS at a Gly-|-Leu bond. Appears to have a role in myocardial cell death pathways. Contributes to myocardial oxidative stress by regulating the activity of GSK3beta. Cleaves GSK3beta in vitro. Involved in the formation of the fibrovascular tissues in association with MMP14. PEX, the C-terminal non-catalytic fragment of MMP2, posseses anti-angiogenic and anti-tumor properties and inhibits cell migration and cell adhesion to FGF2 and vitronectin. Ligand for integrinv/beta3 on the surface of blood vessels. Isoform 2: Mediates the proteolysis of CHUK/IKKA and initiates a primary innate immune response by inducing mitochondrial-nuclear stress signaling with activation of the pro-inflammatory NF-kappaB, NFAT and IRF transcriptional pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité