Anti-CUEDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-4608R-A647
BOSSBS-4608R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4608R-A647
Anti-CUEDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Down-regulates ESR1 protein levels through the ubiquitination-proteasome pathway, regardless of the presence of 17 beta-estradiol. Also involved in 17 beta-estradiol-induced ESR1 degradation. Controls PGR protein levels through a similar mechanism.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CUEDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité