Anti-CUEDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-4608R-A750
BOSSBS-4608R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4608R-A750
Anti-CUEDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Down-regulates ESR1 protein levels through the ubiquitination-proteasome pathway, regardless of the presence of 17 beta-estradiol. Also involved in 17 beta-estradiol-induced ESR1 degradation. Controls PGR protein levels through a similar mechanism.
Type: Primary
Antigen: CUEDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-287/287
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité