Anti-AQP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-4611R-CY7
BOSSBS-4611R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4611R-CY7
Anti-AQP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Forms a water-specific channel that provides the plasma membranes of renal collecting duct with high permeability to water, thereby permitting water to move in the direction of an osmotic gradient.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: AQP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité