Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4618R
BOSSBS-4618REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4618R
Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ICAM proteins are ligands for the leukocyte adhesion protein LFA-1 (integrin alpha-L/beta-2). During leukocyte trans-endothelial migration, ICAM1 engagement promotes the assembly of endothelial apical cups through ARHGEF26/SGEF and RHOG activation. In case of rhinovirus infection acts as a cellular receptor for the virus.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité