Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4618R-CY5.5
BOSSBS-4618R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4618R-CY5.5
Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
ICAM proteins are ligands for the leukocyte adhesion protein LFA-1 (integrin alpha-L/beta-2). During leukocyte trans-endothelial migration, ICAM1 engagement promotes the assembly of endothelial apical cups through ARHGEF26/SGEF and RHOG activation. In case of rhinovirus infection acts as a cellular receptor for the virus.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité