Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRLF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4652R-A488
BOSSBS-4652R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4652R-A488
Anti-CRLF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Receptor for thymic stromal lymphopoietin (TSLP). Forms a functional complex with TSLP and IL7R which is capable of stimulating cell proliferation through activation of STAT3 and STAT5. Also activates JAK2 (By similarity). Implicated in the development of the hematopoietic system.Tissue specificity: Expressed in heart, skeletal muscle, kidney and adult and fetal liver. Primarily expressed in dendrites and monocytes. Weakly expressed in T-cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRLF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité