Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4660R-A488
BOSSBS-4660R-A488EA 921 EUR InStock
BOSSBS-4660R-A488
Anti-MARK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene encodes a member of the microtubule affinity-regulating kinase family. These protein kinases phosphorylate microtubule-associated proteins and regulate the transition between stable and dynamic microtubules. The encoded protein is associated with the centrosome throughout mitosis and may be involved in cell cycle control. Expression of this gene is a potential marker for cancer, and the encoded protein may also play a role in Alzheimer's disease. Pseudogenes of this gene are located on both the short and long arm of chromosome 3. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MARK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité