Anti-KLRB1C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4682R-CY5.5
BOSSBS-4682R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4682R-CY5.5
Anti-KLRB1C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Plays a stimulatory role on natural killer (NK) cells cytotoxicity. Activation by cross-linking of the receptor induces Ca(2+) mobilization and interferon-gamma production.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: KLRB1C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité