Anti-F3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-4690R-FITC
BOSSBS-4690R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-4690R-FITC
Anti-F3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Initiates blood coagulation by forming a complex with circulating factor VII or VIIa. The [TF:VIIa] complex activates factors IX or X by specific limited protolysis. TF plays a role in normal hemostasis by initiating the cell-surface assembly and propagation of the coagulation protease cascade.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: F3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité