Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-F3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BS-4690R-PE
BOSSBS-4690R-PEEA 936 EUR InStock
BOSSBS-4690R-PE
Anti-F3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Initiates blood coagulation by forming a complex with circulating factor VII or VIIa. The [TF:VIIa] complex activates factors IX or X by specific limited protolysis. TF plays a role in normal hemostasis by initiating the cell-surface assembly and propagation of the coagulation protease cascade.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: F3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité