Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4693R-A750
BOSSBS-4693R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4693R-A750
Anti-MAL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a highly hydrophobic integral membrane protein belonging to the MAL family of proteolipids. The protein has been localised to the endoplasmic reticulum of T-cells and is a candidate linker protein in T-cell signal transduction. In addition, this proteolipid is localised in compact myelin of cells in the nervous system and has been implicated in myelin biogenesis and/or function. The protein plays a role in the formation, stabilisation and maintenance of glycosphingolipid-enriched membrane microdomains. Alternative splicing produces four transcript variants which vary from each other by the presence or absence of alternatively spliced exons 2 and 3.

Type: Primary
Antigen: MAL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 65-153/153
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité