Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4700R-CY5
BOSSBS-4700R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4700R-CY5
Anti-LMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Epstein Barr virus (EBV) is a member of the herpesvirus family and one of the most common human viruses. Most people become infected with EBV during their lives. Primary infections usually results in infectious mononucleosis (glandular fever) but the virus can also lay dormant in B lymphocytes and when reactivated become associated with more serious disease such as Burkitt's lymphoma, nasopharyngeal carcinoma and Hodgkin's disease. EBV latently infects B lymphocytes. Infected B cells express EBV nuclear antigens and latent proteins LMP1, LMP2A and LMP2B. LMP2A forms aggregates in the plasma membranes of B lymphocytes, where it functions as a negative regulator of the Src and Syk protein tyrosine kinases. Studies show that LMP2A blocks B-cell receptor (BCR) signal transduction in EBV immortalized B cells in vitro and may play an important role in maintaining a latent EBV infection within the peripheral blood B cells of infected individuals.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité