Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-4708R-CY7
BOSSBS-4708R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4708R-CY7
Anti-AFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Alpha 1 Fetoprotein is a major plasma protein produced by the yolk sac and the liver during fetal life. Alpha fetoprotein expression in adults is often associated with hepatoma or teratoma. However, hereditary persistance of alpha-fetoprotein may also be found in individuals with no obvious pathology. The protein is thought to be the fetal counterpart of serum albumin, and the alpha fetoprotein and albumin genes are present in tandem in the same transcriptional orientation on chromosome 4. Alpha fetoprotein is found in monomeric as well as dimeric and trimeric forms, and binds copper, nickel, fatty acids and bilirubin. The level of alpha fetoprotein in amniotic fluid is used to measure renal loss of protein to screen for spina bifida and anencephaly. Expression has been documented in human adrenal, liver, ovary, testis, and pancreas. ESTs have been isolated from normal human brain, liver/spleen, embryo and uterus tissue libraries.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité