Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4728R-A680
BOSSBS-4728R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4728R-A680
Anti-PRNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a membrane glycosylphosphatidylinositol-anchored glycoprotein that tends to aggregate into rod-like structures. The encoded protein contains a highly unstable region of five tandem octapeptide repeats. This gene is found on chromosome 20, approximately 20 kbp upstream of a gene which encodes a biochemically and structurally similar protein to the one encoded by this gene. Mutations in the repeat region as well as elsewhere in this gene have been associated with Creutzfeldt-Jakob disease, fatal familial insomnia, Gerstmann-Straussler disease, Huntington disease-like 1, and kuru. An overlapping open reading frame has been found for this gene that encodes a smaller, structurally unrelated protein, AltPrp. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: PRNP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/253
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité