Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOX4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4730R
BOSSBS-4730REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4730R
Anti-NOX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nox4 is a renal gp91-phox homolog highly expressed at the site of erythropoietin production in the proximal convoluted tubule epithelial cells of the renal cortex. Nox4 is also expressed in fetal tissues, placenta, glioblastoma and vascular cells. Like gp91-phox, the enzymatic activity of Nox4 produces superoxide anions. In vascular cells, the addition of angiotensin II increases Nox4 expression, which suggests a role for Nox-4 in vascular oxidative stress response.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: NOX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité