Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4735R-A488
BOSSBS-4735R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4735R-A488
Anti-CAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cathelicidins are a family of antimicrobial proteins found in the peroxidase-negative granules of neutrophils. Along with the family of proteins known as defensins, cathelicidins participate in the first line of defense by preventing local infection and systemic invasion of microbes. FALL-39 precursor (FALL-39 peptide antibiotic, cationic anti-microbial protein, CAMP, CAP-18, HSD26) is a cathelicidin anti-microbial protein that contains the antibacterial peptide LL-37 (amino acids 134-170). In contrast to the defensins, which are cysteine-rich peptides that fold in ∫-pleated sheets, LL-37 is a cysteine-free peptide that can adopt an amphipathic å-helical conformation. LL-37 binds to bacterial lipopolysaccharides (LPS) and is a potent chemotactic factor for recruiting mast cells to sites of inflammation. LL-37 is present in inflammatory skin diseases that include psoriasis, sub-acute lupus erthematosus, dermatitis and nickel contact hypersensitivity. It is not found in normal skin epidermis. The secreted protein is expressed primarily in bone marrow, testis and neutrophils. The mouse and rat ortholog, CRAMP (cathelin-related antimicrobial peptide), is also part of the cathelicidin family of host defense peptides. These include precursors of potent antimicrobial peptides that direct antimicrobial activity against various microbial pathogens and also activate mesenchymal cells during wound repair. CRAMP is expressed in testis, spleen, stomach and intestine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAMP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité