Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4760R
BOSSBS-4760REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-4760R
Anti-CREM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Uteroglobin belongs to the family of secretoglobins and is a secreted protein product of nonciliated bronchiolar Clara cells. There is convincing data suggesting it has phospholipase A2 inhibitory activity, as well as, a number of other immunomodulatory features including inhibition of interferon gamma signalling and Th1 vs. Th2 lymphocyte regulation. It was proposed as a potential peripheral marker of respiratory epithelial injury and bronchial dysfunction. Clara Cell Protein 16 concentrations have been determined in both serum and bronchoalveolar lavage fluid in numerous studies since 1994. In serum, its increase is associated with age, asbestos, nitrogen chloride and ozone exposure, sarcoidosis and high PEEP ventilation. Decreased serum CC16 levels are found after pulmonary resection, in silica-exposed workers, smokers and in asthma. Decreased CC16 concentrations were also found in the amniotic fluid of fetuses suffering from pulmonary hypoplasia caused by various mechanisms (diaphragmatic hernia, diabetic fetopathy, Turner and Down syndrome). In pleural effusions, the CC16 concentration appears to be associated with its diffusion from the lung as evidenced by high CC16 levels in cardiac pleural congestion.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CREM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité