Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4763R-CY5
BOSSBS-4763R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4763R-CY5
Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
MUC1 is a large cell surface mucin glycoprotein expressed by most glandular and ductal epithelial cells and some hematopoietic cell lineages. It is expressed on most secretory epithelium, including mammary gland and some hematopoietic cells. It is expressed abundantly in lactating mammary glands and overexpressed abundantly in >90% breast carcinomas and metastases. Transgenic MUC1 has been shown to associate with all four cebB receptors and localize with erbB1 (EGFR) in lactating glands. The MUC1 gene contains seven exons and produces several different alternatively spliced variants. The major expressed form of MUC1 uses all seven exons and is a type 1 transmembrane protein with a large extracellular tandem repeat domain. The tandem repeat domain is highly O glycosylated and alterations in glycosylation have been shown in epithelial cancer cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité