Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SE Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-4803R-HRP
BOSSBS-4803R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-4803R-HRP
Anti-SE Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The genus Salmonella is a member of the family Enterobacteriaceae. The genus is composed of Gram negative bacilli that are facultative and flagellated (motile). Salmonellae possess 3 major surface antigens; the H or flagellar antigen (phase 1 and 2), the O or somatic antigen (part of the LPS moiety) and the Vi or capsular antigen (referred to as K in other Enterobacteriaceae). Salmonellae also possess the LPS endotoxin characteristic of Gram negative bacteria. This LPS is composed of an O polysaccharide (O antigen) an R core and the endotoxic inner Lipid A. Endotoxins evoke fever and can activate complement, kinin and clotting factors.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Salmonella enteritidis/SE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité