Anti-Newcastle disease virus Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-4814R-A750
BOSSBS-4814R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4814R-A750
Anti-Newcastle disease virus Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Newcastle disease virus.
Type: Primary
Antigen: Newcastle disease virus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité