Anti-CD3E Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-4815R-A680
BOSSBS-4815R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-4815R-A680
Anti-CD3E Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The CD3 complex mediates signal transduction.
Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 23-120/189
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité