Anti-NT5E Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Bioss
BS-4834R-PE
BOSSBS-4834R-PEEA 936 EUR InStock
BOSSBS-4834R-PE
Anti-NT5E Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Hydrolyzes extracellular nucleotides into membrane permeable nucleosides. Exhibits AMP-, NAD-, and NMN-nucleosidase activities.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100
Type: Primary
Antigen: NT5E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Dog, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité