Anti-MAL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4835R-CY5
BOSSBS-4835R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4835R-CY5
Anti-MAL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Could be an important component in vesicular trafficking cycling between the Golgi complex and the apical plasma membrane. Could be involved in myelin biogenesis and/or myelin function.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MAL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité