Anti-WFDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4838R-CY5
BOSSBS-4838R-CY5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-4838R-CY5
Anti-WFDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
HE4 is a broad range protease inhibitor. It is expressed in a number of normal tissues, including male reproductive system, regions of the respiratory tract and nasopharynx. It is highly expressed in a number of tumors cells lines, such ovarian, colon, breast, lung and renal cells lines.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: WFDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité