Anti-Nonstructural Protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-4839R-A750
BOSSBS-4839R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4839R-A750
Anti-Nonstructural Protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Influenza non-structural protein (NS1) is a homodimeric RNA-binding protein found in influenza virus that is required for viral replication. NS1 binds polyA tails of mRNA, keeping them in the nucleus.
Type: Primary
Antigen: Nonstructural Protein 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité