Anti-TJP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-4844R-A750
BOSSBS-4844R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4844R-A750
Anti-TJP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a role in tight junctions and adherens junctions.
Type: Primary
Antigen: TJP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 551-650/1190
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité